Tisk…
4-Butylphenylhydrazine hydrochloride 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7766-1G OR7766-25G OR7766-5G
APOSOR7766-1GEA 4630 CZK
APOSOR7766-1G APOSOR7766-25G APOSOR7766-5G
4-Butylphenylhydrazine hydrochloride 95+%
4-Butylphenylhydrazine hydrochloride
Vzorec: C₁₀H₁₇ClN₂
Bod tání: >215 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00800665
CAS číslo: 64287-11-2