2-Bromophenylhydrazinium chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-Bromophenylhydrazine hydrochloride, 1-(2-Bromophenyl)hydrazine hydrochloride
OR7758-100G
OR7758-250G
OR7758-25G
APOSOR7758-100GEA
1910
CZK
APOSOR7758-100G
APOSOR7758-250G
APOSOR7758-25G
2-Bromophenylhydrazinium chloride 98%
2-Bromophenylhydrazinium chloride
Vzorec:
C₆H₈BrClN₂ MW: 223,5 g/mol Bod tání: 182…189 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012926 CAS číslo: 50709-33-6 EINECS: 256-728-6 UN: 1759 ADR: 8,II |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)