Tisk…
4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7756-5G OR7756-25G
APOSOR7756-5GEA 622 CZK
APOSOR7756-5G APOSOR7756-25G
4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride
4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride
Vzorec: C₇H₈ClN₃
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00673994
CAS číslo: 2863-98-1