Tisk…
4-Hydrazinobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7755-10G OR7755-100G OR7755-25G
APOSOR7755-10GEA 457 CZK
APOSOR7755-10G APOSOR7755-100G APOSOR7755-25G
4-Hydrazinobenzoic acid
4-Hydrazinobenzoic acid
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007581
CAS číslo: 619-67-0
EINECS: 210-609-5