Tisk…
2,4,6-Trimethylphenylhydrazine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR7753-1G OR7753-250MG OR7753-5G
APOSOR7753-1GEA 3340 CZK
APOSOR7753-1G APOSOR7753-250MG APOSOR7753-5G
2,4,6-Trimethylphenylhydrazine hydrochloride
2,4,6-Trimethylphenylhydrazine hydrochloride
Vzorec: C₉H₁₅ClN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052268
CAS číslo: 76195-82-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III