Tisk…
4'-Iodoacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(4-Iodophenyl)ethan-1-one, p-Iodoacetophenone, 1-(4-Iodophenyl)ethanone
OR7749-100G OR7749-25G OR7749-5G
APOSOR7749-100GEA 1870 CZK
APOSOR7749-100G APOSOR7749-25G APOSOR7749-5G
4'-Iodoacetophenone
4'-Iodoacetophenone
Vzorec: C₈H₇IO
Bod tání: 82…84 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00045320
CAS číslo: 13329-40-3
EINECS: 236-372-8