Tisk…
4-Bromo-1,8-naphthalic anhydride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Bromobenzo[de]isochromene-1,3-dione
OR7743-25G OR7743-100G
APOSOR7743-25GEA 622 CZK
APOSOR7743-25G APOSOR7743-100G
4-Bromo-1,8-naphthalic anhydride
4-Bromo-1,8-naphthalic anhydride
Vzorec: C₁₂H₅BrO₃
MW: 277,0703 g/mol
Bod tání: 217…219 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006927
CAS číslo: 81-86-7
EINECS: 201-382-3