Tisk…
3-Indazolinone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,2-Dihydro-3H-indazol-3-one
OR7741-100G OR7741-25G OR7741-5G
APOSOR7741-100GEA 30020 CZK
APOSOR7741-100G APOSOR7741-25G APOSOR7741-5G
3-Indazolinone 97%
3-Indazolinone
Vzorec: C₇H₆N₂O
MW: 134,14 g/mol
Bod tání: 224…226 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005685
CAS číslo: 7364-25-2
EINECS: 230-904-2