Tisk…
3-Aminosalicylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Aminosalicylic Acid, 3-Amino-2-hydroxybenzoic acid, 3-Amino-2-hydroxybenzoic acid
OR7739-1G OR7739-250MG OR7739-5G
APOSOR7739-1GEA 1660 CZK
APOSOR7739-1G APOSOR7739-250MG APOSOR7739-5G
3-Aminosalicylic acid 97%
3-Aminosalicylic acid
Vzorec: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Bod tání: ca 240 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010299
CAS číslo: 570-23-0
EINECS: 209-328-0