Tisk…

5-Nitro-o-toluonitrile

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 2-Methyl-5-nitrobenzonitrile

OR7738-25G OR7738-5G OR7738-100G
APOSOR7738-25GEA 827 CZK
APOSOR7738-25G APOSOR7738-5G APOSOR7738-100G
5-Nitro-o-toluonitrile
5-Nitro-o-toluonitrile
Vzorec: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Bod tání: 103…108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017040
CAS číslo: 939-83-3

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR