Tisk…
3-Amino-4-methylphenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Amino-p-cresol, 5-Hydroxy-2-methylaniline
OR7735-1G OR7735-250MG
APOSOR7735-1GEA 622 CZK
APOSOR7735-1G APOSOR7735-250MG
3-Amino-4-methylphenol
3-Amino-4-methylphenol
Vzorec: C₇H₉NO
Bod tání: 156…157 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075083
CAS číslo: 2836-00-2
EINECS: 220-622-8