Tisk…
2,4-Dinitrobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7733-1G OR7733-5G
APOSOR7733-1GEA 500 CZK
APOSOR7733-1G APOSOR7733-5G
2,4-Dinitrobenzaldehyde
2,4-Dinitrobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄N₂O₅
Bod varu: 190 °C
Bod tání: 66…70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013376
CAS číslo: 528-75-6
EINECS: 208-440-7