Tisk…

4-Carboxyphenylboronic acid

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 4-Boronobenzoic Acid, Ark Pharm, 4-Carboxybenzeneboronic acid

OR7732-100G OR7732-25G OR7732-5G
APOSOR7732-100GEA 2650 CZK
APOSOR7732-100G APOSOR7732-25G APOSOR7732-5G
4-Carboxyphenylboronic acid
4-Carboxyphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₇BO₄
MW: 165,94 g/mol
Bod tání: 220 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00151801
CAS číslo: 14047-29-1

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR