Tisk…
N-(4-Aminophenyl)-N-ethyl-4,6-dimethyl-2-pyrimidinamine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: N1-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-N1-ethylbenzene-1,4-diamine
OR7729-1G OR7729-5G OR7729-25G
APOSOR7729-1GEA 5260 CZK
APOSOR7729-1G APOSOR7729-5G APOSOR7729-25G
N-(4-Aminophenyl)-N-ethyl-4,6-dimethyl-2-pyrimidinamine 95+%
N-(4-Aminophenyl)-N-ethyl-4,6-dimethyl-2-pyrimidinamine
Vzorec: C₁₄H₁₈N₄
Bod tání: 135…138 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00202979
CAS číslo: 387358-43-2