Tisk…
2,6-Dimethyl-3-(methylsulphonyl)aniline 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7728-1G OR7728-5G OR7728-100MG
APOSOR7728-1GEA 6090 CZK
APOSOR7728-1G APOSOR7728-5G APOSOR7728-100MG
2,6-Dimethyl-3-(methylsulphonyl)aniline 95+%
Vzorec: C₉H₁₃NO₂S
Bod tání: 103…105 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04037921
CAS číslo: 10311-40-7