Tisk…
2,4-Dimethyl-5-(methylsulphonyl)aniline 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7727-1G OR7727-500MG
APOSOR7727-1GEA 5630 CZK
APOSOR7727-1G APOSOR7727-500MG
2,4-Dimethyl-5-(methylsulphonyl)aniline 95+%
2,4-Dimethyl-5-(methylsulphonyl)aniline
Vzorec: C₉H₁₃NO₂S
Bod tání: 131…132 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04037922
CAS číslo: 849035-63-8