4-(Dimethylamino)benzylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR7726-1G
OR7726-5G
APOSOR7726-1GEA
622
CZK
APOSOR7726-1G
APOSOR7726-5G
4-(Dimethylamino)benzylamine 97%
4-(Dimethylamino)benzylamine
Vzorec:
C₉H₁₄N₂ Bod varu: 82…84 °C/0,8mmHg Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00466364 CAS číslo: 19293-58-4 UN: 2735 ADR: 8,II |