Tisk…
4,6-Dimethoxy-2-(piperidin-4-yl)pyrimidine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7724-1G OR7724-5G OR7724-25G
APOSOR7724-1GEA 6520 CZK
APOSOR7724-1G APOSOR7724-5G APOSOR7724-25G
4,6-Dimethoxy-2-(piperidin-4-yl)pyrimidine 95+%
4,6-Dimethoxy-2-(piperidin-4-yl)pyrimidine
Vzorec: C₁₁H₁₇N₃O₂
MW: 223,28 g/mol
Bod tání: 48…51 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03406618
CAS číslo: 849924-99-8