Tisk…
5-Bromo-4-N,N-dimethylamino-2-methoxypyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR7722-1G OR7722-5G
APOSOR7722-1GEA 4500 CZK
APOSOR7722-1G APOSOR7722-5G
5-Bromo-4-N,N-dimethylamino-2-methoxypyrimidine
5-Bromo-4-N,N-dimethylamino-2-methoxypyrimidine
Vzorec: C₇H₁₀BrN₃O
MW: 232,09 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07781216
CAS číslo: 57054-81-6