Tisk…

Benzo[1,2,5]oxadiazol-4-ylamine

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 4-Aminobenzofurazan

OR7721-1G OR7721-10G OR7721-5G
APOSOR7721-1GEA 1410 CZK
APOSOR7721-1G APOSOR7721-10G APOSOR7721-5G
Benzo[1,2,5]oxadiazol-4-ylamine
Benzo[1,2,5]oxadiazol-4-ylamine
Vzorec: C₆H₅N₃O
MW: 135,13 g/mol
Bod tání: 108…111 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00168448
CAS číslo: 767-63-5

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR