Tisk…
2,6-Dichloro-4-(methylsulphonyl)aniline 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7719-1G OR7719-5G
APOSOR7719-1GEA 3940 CZK
APOSOR7719-1G APOSOR7719-5G
2,6-Dichloro-4-(methylsulphonyl)aniline 95+%
2,6-Dichloro-4-(methylsulphonyl)aniline
Vzorec: C₇H₇Cl₂NO₂S
Bod tání: 155…156 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007678
CAS číslo: 80866-96-2