Tisk…
4-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]piperidine hydrochloride 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7717-1G OR7717-5G
APOSOR7717-1GEA 4960 CZK
APOSOR7717-1G APOSOR7717-5G
4-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]piperidine hydrochloride 95+%
4-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]piperidine hydrochloride
Vzorec: C₁₂H₁₈ClNO₂S
Bod tání: >260 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039168
CAS číslo: 676527-73-4