Tisk…
1-[4-Chloro-2-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7716-1G OR7716-5G
APOSOR7716-1GEA 6520 CZK
APOSOR7716-1G APOSOR7716-5G
1-[4-Chloro-2-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine 95+%
1-[4-Chloro-2-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine
Vzorec: C₁₁H₁₅ClN₂O₂S
Bod tání: 138…140 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04037931
CAS číslo: 849035-68-3