Tisk…

1-[2-Chloro-4-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine 95+%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR7715-5G OR7715-1G
APOSOR7715-5GEA 0 CZK
APOSOR7715-5G APOSOR7715-1G
1-[2-Chloro-4-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine 95+%
1-[2-Chloro-4-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine
Vzorec: C₁₁H₁₅ClN₂O₂S
Bod tání: 139…141 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04037938
CAS číslo: 849035-72-9

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR