Tisk…
2,3,5-Trichloropyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,3,5-TCP
OR7714-500G
APOSOR7714-500GEA 3770 CZK
APOSOR7714-500G
2,3,5-Trichloropyridine 97%
2,3,5-Trichloropyridine
Vzorec: C₅H₂Cl₃N
MW: 182,44 g/mol
Bod varu: 219 °C
Bod tání: 46…50 °C
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043007
CAS číslo: 16063-70-0