Tisk…
2-(Chloromethyl)-1H-imidazole hydrochloride 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7713-1G OR7713-5G OR7713-25G
APOSOR7713-1GEA 5920 CZK
APOSOR7713-1G APOSOR7713-5G APOSOR7713-25G
2-(Chloromethyl)-1H-imidazole hydrochloride 95+%
2-(Chloromethyl)-1H-imidazole hydrochloride
Vzorec: C₄H₆Cl₂N₂
Bod tání: 154…156 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00233971
CAS číslo: 71670-77-4