Tisk…
5-(4-Methoxyphenyl)isoxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7712-1G OR7712-5G
APOSOR7712-1GEA 3110 CZK
APOSOR7712-1G APOSOR7712-5G
5-(4-Methoxyphenyl)isoxazole
5-(4-Methoxyphenyl)isoxazole
Vzorec: C₁₀H₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02183545
CAS číslo: 3672-48-8