Tisk…
2-(Chloromethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7709-5G OR7709-100G OR7709-25G
APOSOR7709-5GEA 827 CZK
APOSOR7709-5G APOSOR7709-100G APOSOR7709-25G
2-(Chloromethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrochloride 95%
2-(Chloromethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrochloride
Vzorec: C₄H₈Cl₂N₂
Bod tání: 195…197 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115823
CAS číslo: 13338-49-3