Tisk…
4-[(4-Chlorophenyl)sulphonyl]piperidine hydrochloride 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7708-1G OR7708-5G
APOSOR7708-1GEA 8100 CZK
APOSOR7708-1G APOSOR7708-5G
4-[(4-Chlorophenyl)sulphonyl]piperidine hydrochloride 95+%
4-[(4-Chlorophenyl)sulphonyl]piperidine hydrochloride
Vzorec: C₁₁H₁₅Cl₂NO₂S
Bod tání: 278…283 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115824
CAS číslo: 101768-64-3