Tisk…
tert-Butyl-2-(aminomethyl)phenylcarbamate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7704-1G OR7704-5G
APOSOR7704-1GEA 2780 CZK
APOSOR7704-1G APOSOR7704-5G
tert-Butyl-2-(aminomethyl)phenylcarbamate 95+%
tert-Butyl-2-(aminomethyl)phenylcarbamate
Vzorec: C₁₂H₁₈N₂O₂
Hustota: 1,054 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04037902
CAS číslo: 849020-94-6