Tisk…
1-tert-Butoxycarbonyl-4-(cyclopropylamino)piperidine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(Cyclopropylamino)piperidine, N1-BOC protected
OR7703-1G OR7703-250MG
APOSOR7703-1GEA 3970 CZK
APOSOR7703-1G APOSOR7703-250MG
1-tert-Butoxycarbonyl-4-(cyclopropylamino)piperidine 95+%
1-tert-Butoxycarbonyl-4-(cyclopropylamino)piperidine
Vzorec: C₁₃H₂₄N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03426074
CAS číslo: 179557-01-8