Tisk…
1-Benzyl-1H-pyrazole-4-boronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (1-Benzyl-1H-pyrazol-4-yl)boronic acid
OR7701-1G OR7701-250MG
APOSOR7701-1GEA 2820 CZK
APOSOR7701-1G APOSOR7701-250MG
1-Benzyl-1H-pyrazole-4-boronic acid
1-Benzyl-1H-pyrazole-4-boronic acid
Vzorec: C₁₀H₁₁BN₂O₂
MW: 202.02
Bod tání: 76…81 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04038760
CAS číslo: 852362-22-2