Tisk…
N-Acetyl-D-galactosamine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR7700T-1G OR7700T-5G OR7700T-10G OR7700T-25G
APOSOR7700T-1GEA 0 CZK
APOSOR7700T-1G APOSOR7700T-5G APOSOR7700T-10G APOSOR7700T-25G
N-Acetyl-D-galactosamine
N-Acetyl-D-galactosamine
Vzorec: C₈H₁₅NO₆
Bod tání: 160…161 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00065372
CAS číslo: 1811-31-0