Tisk…
1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)-[1,4]-diazepane 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR7696-1G OR7696-5G
APOSOR7696-1GEA 7440 CZK
APOSOR7696-1G APOSOR7696-5G
1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)-[1,4]-diazepane 95+%
1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)-[1,4]-diazepane
Vzorec: C₉H₁₃BrN₄
Bod tání: 203…207 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03426069
CAS číslo: 849021-44-9