Tisk…
1-[2-Bromo-4-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR7695-1G OR7695-5G
APOSOR7695-1GEA 6520 CZK
APOSOR7695-1G APOSOR7695-5G
1-[2-Bromo-4-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine 95+%
1-[2-Bromo-4-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine
Vzorec: C₁₁H₁₅BrN₂O₂S
Bod tání: 139…140 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04037932
CAS číslo: 849035-69-4