Tisk…

3-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde 97%

Dodavatel: Apollo Scientific

OR7692-10G OR7692-25G OR7692-5G
APOSOR7692-10GEA 11610 CZK
APOSOR7692-10G APOSOR7692-25G APOSOR7692-5G
3-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde 97%
3-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde
Vzorec: C₁₀H₈OS
Bod tání: 88…90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052307
CAS číslo: 22053-74-3

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR