Tisk…
1,3,5-Trichloro-2-iodobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,4,6-Trichloroiodobenzene
OR7691-10G OR7691-5G
APOSOR7691-10GEA 10550 CZK
APOSOR7691-10G APOSOR7691-5G
1,3,5-Trichloro-2-iodobenzene
1,3,5-Trichloro-2-iodobenzene
Vzorec: C₆H₂Cl₃I
MW: 307,34 g/mol
Bod tání: 52…57 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00052857
CAS číslo: 6324-50-1