Tisk…
1-Methyl-3-piperidinemethanol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7690-100G OR7690-25G OR7690-5G
APOSOR7690-100GEA 3020 CZK
APOSOR7690-100G APOSOR7690-25G APOSOR7690-5G
1-Methyl-3-piperidinemethanol 98%
1-Methyl-3-piperidinemethanol
Vzorec: C₇H₁₅NO
Bod varu: 140…145 °C
Hustota: 1,013 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006497
CAS číslo: 7583-53-1
EINECS: 231-488-5