Tisk…
5-[5-(Piperidin-4-yl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]-1,3-benzodioxole 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7684-1G OR7684-5G OR7684-25G
APOSOR7684-1GEA 7010 CZK
APOSOR7684-1G APOSOR7684-5G APOSOR7684-25G
5-[5-(Piperidin-4-yl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]-1,3-benzodioxole 95+%
5-[5-(Piperidin-4-yl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]-1,3-benzodioxole
Vzorec: C₁₄H₁₅N₃O₃
Bod tání: 93…96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03426084
CAS číslo: 849925-04-8