Tisk…
4-[3-(Diphenylmethyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]piperidine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(3-Benzhydryl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)piperidine
OR7683-1G OR7683-5G
APOSOR7683-1GEA 7610 CZK
APOSOR7683-1G APOSOR7683-5G
4-[3-(Diphenylmethyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]piperidine 95+%
4-[3-(Diphenylmethyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]piperidine
Vzorec: C₂₀H₂₁N₃O
MW: 319,41 g/mol
Bod tání: 64…67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03426081
CAS číslo: 849925-02-6