Tisk…
N-[3-(4-Aminophenyl)propyl]-N,N-dimethylamine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7681-1G OR7681-5G
APOSOR7681-1GEA 4040 CZK
APOSOR7681-1G APOSOR7681-5G
N-[3-(4-Aminophenyl)propyl]-N,N-dimethylamine 95+%
N-[3-(4-Aminophenyl)propyl]-N,N-dimethylamine
Vzorec: C₁₁H₁₈N₂
Bod varu: 92…97 °C/0,15mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04037918
CAS číslo: 42817-60-7