N-[3-(Aminomethyl)phenyl]-N,N-dimethylamine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-(Aminomethyl)-N,N-dimethylaniline
OR7678-1G
OR7678-5G
APOSOR7678-1GEA
4300
CZK
APOSOR7678-1G
APOSOR7678-5G
N-[3-(Aminomethyl)phenyl]-N,N-dimethylamine 95+%
N-[3-(Aminomethyl)phenyl]-N,N-dimethylamine
Vzorec:
C₉H₁₄N₂ Bod varu: 86…89 °C/0,07mmHg Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00156206 CAS číslo: 57678-46-3 |