Tisk…
N-[2-(Aminomethyl)phenyl]-N,N-dimethylamine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Aminomethyl)-N,N-dimethylaniline
OR7676-5G OR7676-1G OR7676-250MG
APOSOR7676-5GEA 8900 CZK
APOSOR7676-5G APOSOR7676-1G APOSOR7676-250MG
N-[2-(Aminomethyl)phenyl]-N,N-dimethylamine 95+%
N-[2-(Aminomethyl)phenyl]-N,N-dimethylamine
Vzorec: C₉H₁₄N₂
MW: 150,23 g/mol
Bod varu: 60 °C/0,037mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04037893
CAS číslo: 57678-45-2