N-(4-Aminobenzyl)-N-methylamine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
4-[(Methylamino)methyl]aniline
OR7674-1G
OR7674-5G
OR7674-250MG
APOSOR7674-1GEA
1120
CZK
APOSOR7674-1G
APOSOR7674-5G
APOSOR7674-250MG
N-(4-Aminobenzyl)-N-methylamine 95+%
N-(4-Aminobenzyl)-N-methylamine
Vzorec:
C₈H₁₂N₂ MW: 136,2 g/mol Bod varu: 110 °C/0,15mmHg Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00035952 CAS číslo: 38020-69-8 UN: 2735 ADR: 8,III |