Tisk…
1-Acetyl-4-[(2-methoxyethyl)amino]piperidine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Acetyl-N-(methoxyethyl)piperidin-4-amine
OR7673-1G OR7673-5G OR7673-25G
APOSOR7673-1GEA 1950 CZK
APOSOR7673-1G APOSOR7673-5G APOSOR7673-25G
1-Acetyl-4-[(2-methoxyethyl)amino]piperidine 95+%
1-Acetyl-4-[(2-methoxyethyl)amino]piperidine
Vzorec: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200,28 g/mol
Bod varu: 92…97 °C/0,15mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03452783
CAS číslo: 849021-41-6
ADR: 6.1,II