Tisk…
5-(3-Chlorophenyl)oxazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7671-100MG OR7671-1G OR7671-250MG
APOSOR7671-100MGEA 1580 CZK
APOSOR7671-100MG APOSOR7671-1G APOSOR7671-250MG
5-(3-Chlorophenyl)oxazole 98%
5-(3-Chlorophenyl)oxazole
Vzorec: C₉H₆ClNO
Bod tání: 46…48 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00084974
CAS číslo: 89808-76-4