Tisk…
6-(Chloromethyl)-2,3-dihydro-1H,5H-pyrido[3,2,1-ij]quinolin-5-one 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR7667-1G OR7667-10G OR7667-5G
APOSOR7667-1GEA 8100 CZK
APOSOR7667-1G APOSOR7667-10G APOSOR7667-5G
6-(Chloromethyl)-2,3-dihydro-1H,5H-pyrido[3,2,1-ij]quinolin-5-one 95+%
6-(Chloromethyl)-2,3-dihydro-1H,5H-pyrido[3,2,1-ij]quinolin-5-one
Vzorec: C₁₃H₁₂ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04037905
CAS číslo: 849021-07-4