2-(2-Quinoxalinyl)malondialdehyde 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR7665-25G
OR7665-5G
OR7665-1G
APOSOR7665-25GEA
20900
CZK
APOSOR7665-25G
APOSOR7665-5G
APOSOR7665-1G
2-(2-Quinoxalinyl)malondialdehyde 95+%
2-(2-Quinoxalinyl)malondialdehyde
Vzorec:
C₁₁H₈N₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00216534 CAS číslo: 205744-84-9 |