Tisk…
6-Chloro-3-methyluracil
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7663-1G OR7663-25G OR7663-5G
APOSOR7663-1GEA 1330 CZK
APOSOR7663-1G APOSOR7663-25G APOSOR7663-5G
6-Chloro-3-methyluracil
6-Chloro-3-methyluracil
Vzorec: C₅H₅ClN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01074837
CAS číslo: 4318-56-3