Tisk…
Pyrimidine-5-carboxaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Pyrimidinecarboxaldehyde
OR7659-1G OR7659-5G
APOSOR7659-1GEA 827 CZK
APOSOR7659-1G APOSOR7659-5G
Pyrimidine-5-carboxaldehyde
Pyrimidine-5-carboxaldehyde
Vzorec: C₅H₄N₂O
MW: 108,1 g/mol
Bod varu: 80…82 °C/4mmHg
Bod tání: 39…43 °C
Hustota: 1,23 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03426065
CAS číslo: 10070-92-5